Learn More
Sodium Carbonate, Anhydrous, Granular, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15598144 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
3 kg
Imballaggio:
Poly Pail
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15598144 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
15508154 3 kg Poly Pail 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15598144 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 360501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.54€
    234.34€ / 500g
    Risparmia 20.20€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Identificatori chimici
CAS 497-19-8
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.99
Numero MDL MFCD00003494
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC Name disodio; carbonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Carbonate
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Granules
Quantità 500 g
Peso formulazione 105.99
Percent Purity 99.5% to 100.5%
Grado FCC/NF
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 2.53kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium Carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate