Learn More
Sodium Carbonate Decahydrate, ≥99.0% (T), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15676760 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15676760 5 kg Flacone in polietilene 5kg
15666760 250 g Flacone in polietilene 250g
15656760 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15676760 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 713605KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a.,≥99.0% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2-1-6132
Formula molecolare CH20Na2O13
Molecular Weight (g/mol) 286.14
Numero MDL MFCD00149178
InChI Key XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC Name disodium;carbonate;decahydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium carbonate decahydrate
Punto di fusione 32°C
Colore Colorless
pH 11.6 (at 20°C)
Forma fisica Solid
Quantità 5 kg
Formula lineare Na2CO3 · 10H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 286.14g/mol
Percent Purity ≥99.0% (T)
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.460g/cm3