Learn More
Sodium carbonate decahydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10400301 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10400301 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
10348110 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10400301 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 213500025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.25€
    90.20€ / 2.5kg
    Risparmia 6.05€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6132-02-1 | CNa2O3·10H2O | 286.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2-1-6132
Formula molecolare CNa2O3·10H2O
Molecular Weight (g/mol) 286.14
Numero MDL MFCD00149178
InChI Key XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC Name disodium;carbonate;decahydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium carbonate decahydrate
Punto di fusione 34°C
Nota nome p.a.
Colore White
Forma fisica Small Crystals
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.46
Intervallo percentuale saggio 99+%
Densità 1.4600g/mL
Formula lineare Na2CO3·10H2O
Fieser 07,322
Indice di Merck 15, 8731
Informazioni di solubilità Solubility in water: 210g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,insoluble in alcohol
Peso formulazione 286.14
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium carbonate decahydrate