Learn More
Sodium carbonate decahydrate, 99+%, for biochemistry, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 12641256 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12641256 2.5 kg 2.50kg
12604937 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12641256 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125020025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00€
    182.00€ / 2.5kg
    Risparmia 12.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2-1-6132 | Molecular Formula: CNa2O3·10H2O | Molecular Weight: 286.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2-1-6132
Formula molecolare CNa2O3·10H2O
Molecular Weight (g/mol) 286.14
InChI Key XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC Name disodium;carbonate;decahydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium carbonate decahydrate
Punto di fusione 34.0°C
Forma fisica Crystals
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Plastic Bottle
Gravità specifica 1.46
Intervallo percentuale saggio 99+%
Densità 1.4600g/mL
Formula lineare Na2CO3·10H2O
Indice di Merck 15,8731
Informazioni di solubilità Clear colorless
Peso formulazione 286.14
Percent Purity ≥99%
Grado Biochemical