Learn More
Sodium carbonate decahydrate, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10636144 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10636144 100 g Flacone in plastica 100g
10033350 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
11944301 10 kg Plastic Drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10636144 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 271071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.80€
    21.40€ / 100g
    Risparmia 1.40€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2-1-6132 | CNa2O3·10H2O | 286.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2-1-6132
Formula molecolare CNa2O3·10H2O
Molecular Weight (g/mol) 286.14
InChI Key XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC Name disodium;carbonate;decahydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium carbonate decahydrate
Punto di fusione 34.0°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 100 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.46
Intervallo percentuale saggio 99+%
Densità 1.46 g/mL
Formula lineare Na2CO3·10H2O
Fieser 7322
Indice di Merck 158731
Informazioni di solubilità Solubility in water: 210g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Peso formulazione 286.14
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro