Learn More
Sodium Carbonate Decahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Marca:  Fisher Chemical S/2760/65
Dettagli aggiuntivi : CAS : 6132-02-1 Peso : 5.00000kg
Quantità 5kg
Imballaggio Plastic keg
Codice prodotto. 10000340
  • 172.14€ / 5kg
Spedizione stimata: 05-08-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Sodium Carbonate Decahydrate, Certified AR for Analysis
Specifica
Identificatori chimici
6132-02-1
286.14
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
151402
C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
CH20Na2O13
149178
sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
disodium;carbonate;decahydrate
Specifica
6132-02-1
149178
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
disodium;carbonate;decahydrate
151402
Solid
White
11 to 12
CH20Na2O13
sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
286.14
286.01g/mol
Plastic keg
34°C
5kg
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Carbonato di disodio, decaidrato
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati