Learn More
Sodium Carbonate Decahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsDescription
Sodium Carbonate Decahydrate, Certified AR for Analysis
Specifications
Specifications
| Punto di fusione | 34°C |
| Colore | White |
| pH | 11 to 12 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 1 kg |
| Peso formulazione | 286.01g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Safety and Handling
Product Identifier
- Carbonato di disodio, decaidrato