Learn More
Sodium Carbonate Decahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 34°C |
| Colore | White |
| pH | 11 to 12 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 5 kg |
| Imballaggio | Fusto in plastica |
| Peso formulazione | 286.01g/mol |