Learn More
Sodium carbonate decahydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.), Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15691290
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Unit Size:
1kg
2.50kg
50kg
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
15691290 50 kg 50kg
15671290 1 kg 1kg
15681290 2.5 kg 2.50kg
15601300 6 x 1 kg pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15691290 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 1341450KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Add to basket
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2-1-6132
Formula molecolare CH20Na2O13
Molecular Weight (g/mol) 286.14
Numero MDL MFCD00149178
InChI Key XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC Name disodium;carbonate;decahydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium carbonate decahydrate
Nota nome Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.)
CAS max % 100.0000%
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 50 kg
Intervallo percentuale saggio 99.5 to 100.5%
Formula lineare Na2CO3 · 10H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 286.14
Percent Purity 99.5 to 100.5% (ex dried subst.)
Grado puriss.
Imballaggio Fiberboard Box
Densità 1.460 g/cm3