Learn More
Sodium Carbonate Decahydrate, Technical, Fisher Chemical
Codice prodotto. 11473703 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
3kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11473703 3 kg Recipiente per polveri in plastica 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11473703 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/2700/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Specifica
Punto di fusione 34°C
CAS 2-1-6132
Colore White
pH 11 to 12
Forma fisica Solid
Quantità 3 kg
Formula molecolare CH20Na2O13
Numero MDL 149178
Sinonimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
InChI Key XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;carbonate;decahydrate
Molecular Weight (g/mol) 286.14
PubChem CID 151402
Peso formulazione 286.01g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium carbonate decahydrate