Learn More
Sodium Carbonate, Monohydrate, Crystal, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15568144 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15568144
Marca: Avantor J.T.Baker 360001
Identificatori chimici
CAS 5968-11-6
Formula molecolare CH2Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 124.00
InChI Key MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
IUPAC Name disodium;carbonate;hydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Carbonate
Nota nome Monohydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Peso formulazione 124
Grado FCC/NF
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 2.25kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium carbonate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium carbonate monohydrate