Learn More
Sodium Carbonate solution 0.5mol/L, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12973604 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12973604 1000 mL Bottle 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12973604 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore VL 290 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.15€
    72.80€ / 1000mL
    Risparmia 21.35€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Carbonate
CAS 497-19-8, 7732-18-5
Quantità 1000 mL
Formula molecolare CNa2O3
Numero MDL MFCD00003494
Sinonimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
IUPAC Name disodium carbonate
Molecular Weight (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M (1N)
Imballaggio Bottle