Learn More
Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity:5000-15000 mPa.s), MedChemExpress
Beschreibung
Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity:5000-15000 mPa.s) is the sodium salt of cellulose arboxymethyl and frequently used as viscous agent, paste and barrier agent.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity:5000-15000 mPa.s) |
| CAS | 9004-32-4 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | CMC-Na (Viscosity:5000-15000 mPa.s) |
| SMILES | [Sodium carboxymethyl cellulose] |
| Grado | Research |
| Forma fisica | Solid |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?