Learn More
Sodium chloranilate trihydrate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10005790
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium chloranilate trihydrate
Nota nome 95%
CAS 36275-66-8
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C6Cl2Na2O4·3H2O
Numero MDL MFCD00150173
Quantità 25 g
Sinonimo chloranilic acid sodium salt, chloranilic acid disodium salt, disodium chloranilate, chloroanilic acid sodium salt, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-, disodium salt, sodium chloranilate, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-, sodium salt 1:2, disodium 2,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,4-diolate, chloranilic acid sodium salt hydrate, disodium 2,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,4-bis olate
InChI Key FITANBHHCLWRKG-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)[O-])Cl)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;2,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,4-diolate
Molecular Weight (g/mol) 307
PubChem CID 118938
Peso formulazione 307
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • Sodium chloranilate trihydrate