Learn More
Sodium Chlorate, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15672640 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15672640 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15672640 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 2441471KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Chlorate
CAS 7775-09-9
Quantità 1 kg
Formula molecolare ClNaO3
Formula lineare NaClO3
Numero MDL MFCD00003479
Numero UN UN1495
Sinonimo sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
InChI Key YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
IUPAC Name sodium chlorate
Molecular Weight (g/mol) 106.44
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
Peso formulazione 106.44g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ReagentPlus
Imballaggio Flacone in polietilene