Learn More
Sodium Chlorate, ACS Reagent, ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15695420 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15695420 100 g Flacone in polietilene 100g
15605430 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15695420 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 403016100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7775-09-9
Formula molecolare ClNaO3
Molecular Weight (g/mol) 106.44
Numero MDL MFCD00003479
InChI Key YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
IUPAC Name sodium;chlorate
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium chlorate
Punto di fusione 248°C to 261°C
Colore Colorless
Quantità 100 g
Formula lineare NaClO3
Numero UN UN1495
Informazioni di solubilità Water soluble
Peso formulazione 106.44g/mol
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystalline