Learn More
Sodium Chlorate, puriss p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15686760 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15686760 250 g Flacone in polietilene 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15686760 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 71368250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Puriss. p.a.,≥99.0% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium chlorate
CAS 7775-09-9
Quantità 250 g
Formula molecolare ClNaO3
Formula lineare NaClO3
Numero MDL MFCD00003479
Numero UN UN1495
Sinonimo sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
InChI Key YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
IUPAC Name sodium;chlorate
Molecular Weight (g/mol) 106.44
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
Peso formulazione 106.44g/mol
Percent Purity ≥99.0% (T)
Imballaggio Flacone in polietilene