Spécification
| Punti di ebollizione | 1461.0°C |
| Materiale o nome chimico | Sodium chloride |
| Punto di fusione | 801.0°C |
| Colore | Bianco |
| pH | 5.0 to 8.0 (5% soln. at 20°C) |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99.4% min. (Argentometry) |
| Formula lineare | NaCl |
| Afficher plus |