Learn More
Sodium chloride, meets analytical specification of Ph.Eur
Codice prodotto. 11984051 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
10 kg
25 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
25kg
3kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11984051 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
11994051 3 kg Recipiente per polveri in plastica 3kg
11994929 10 kg Fusto in plastica 10kg
11964909 25 kg Fusto in plastica 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11984051 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/3161/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.95€
    39.00€ / 1kg
    Risparmia 8.95€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Quantità 1 kg
IUPAC Name sodio; cloruro
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica