Learn More
Sodium chloride, 99.5%, for HPLC
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11964051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11964051 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11964051 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 446212500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 1461.0°C
Materiale o nome chimico Sodium chloride
Punto di fusione 801.0°C
CAS 7647-14-5
pH 5.0 to 9.0
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (Argentometry)
Formula molecolare ClNa
Formula lineare NaCl
Numero MDL MFCD00003477
Indice di Merck 15,8734
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Informazioni di solubilità Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC Name sodium chloride
Molecular Weight (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Peso formulazione 58.44
Percent Purity 99.5%
Grado HPLC