Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sodium chloride, 99.85%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
Codice prodotto. 10297760 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10297760 1 kg 1kg
10268163 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10297760 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 327300010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC Name sodium chloride
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Punti di ebollizione 1461.0°C
Materiale o nome chimico Sodium chloride
Punto di fusione 801.0°C
Nota nome DNAse, RNAse and Protease Free
Colore White
Forma fisica Crystalline Solid
Quantità 1 kg
Imballaggio Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 99.8% min. (Argentometry)
Formula lineare NaCl
Fieser 13,280
Indice di Merck 15, 8734
Informazioni di solubilità Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Peso formulazione 58.44
Percent Purity 99.85%
Grado Biologia molecolare