Specifica
| Punti di ebollizione | 1461.0°C |
| Materiale o nome chimico | Sodium chloride |
| Punto di fusione | 801.0°C |
| Colore | Brown-Yellow to Orange |
| pH | 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C) |
| Forma fisica | Adhering Powder and/or Lumps |
| Quantità | 25 g |
| Identificazione | Pass Test |
| Perdita all'essiccatura | ≤0.5% |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Vedi altri risultati |