Learn More
Sodium chloride, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10478283 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10478283 5 kg Amber Glass Bottle 5kg
10299990 25 g Flacone in plastica 25g
10055850 500 g Amber Glass Bottle 500g
10577372 1 kg Amber Glass Bottle 1kg
15710879 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10478283 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424290050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    123.00€ / 5kg
    Risparmia 8.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Punti di ebollizione 1461.0°C
Materiale o nome chimico Sodium chloride
Punto di fusione 801.0°C
Colore Brown-Yellow to Orange
pH 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Adhering Powder and/or Lumps
Quantità 5 kg
Identificazione Pass Test
Perdita all'essiccatura ≤0.5%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Pressione del vapore 1mmHg at 440°C
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare NaCl
Fieser 13,280
Indice di Merck 15, 8734
Informazioni di solubilità Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
IUPAC Name sodium chloride
Peso formulazione 58.44
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS