Learn More
Sodium Chloride, ACS, ≥99%, Ultrapure
Codice prodotto. 15805338 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15805338 1 kg Flacone in plastica 1kg
15855188 500 g Flacone in plastica 500g
15815338 5 kg Flacone in plastica 5kg
15825338 10 kg Flacone in plastica 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15805338 Supplier Thermo Scientific Supplier No. J21618.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
Used for precipitation of DNA | CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Used for the precipitation of DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifications
Punti di ebollizione 1413°C
Materiale o nome chimico Sodium Chloride
Punto di fusione 801°C
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 2.165
Densità 2.165
IUPAC Name sodio; cloruro
Peso formulazione 58.44
Percent Purity ≥99%
Grado ACS