Descrizione
Used for the precipitation of DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1413°C |
| Materiale o nome chimico | Sodium Chloride |
| Punto di fusione | 801°C |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 2.165 |
| Densità | 2.165 |
| IUPAC Name | sodio; cloruro |
| Peso formulazione | 58.44 |
| Vedi altri risultati |