Learn More
Sodium chloride, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15688170 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
20kg
25g
25kg
500g
50kg
5kg
pezzi 4
pezzi 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15688170 500 g 500g
15658170 25 g 25g
15628170 1 kg 1kg
15638170 2.5 kg 2.50kg
15618180 6 x 500 g pezzi 6
15608180 5 kg 5kg
15678170 4 x 2.5 kg pezzi 4
15618170 10 kg 10kg
15648170 20 kg 20kg
15668170 25 kg 25kg
15698170 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 15688170 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore S9888500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium chloride
Quantità 500 g
Formula lineare NaCl
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
IUPAC Name sodium chloride
Peso formulazione 58.44g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS