Learn More
Sodium Chloride CertiFied AR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 15526005 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15526005 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15526005 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/3160/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.10€
    25.40€ / 500g
    Risparmia 1.70€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Sodium chloride CertiFied AR 500g Meets EP specifications | CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Sodium chloride CertiFied AR 500g Meets EP specifications
  • Sodium chloride CertiFied AR 500g Meets EP specifications Plastic Bottle Cas No. 7647-14-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 100°C
Materiale o nome chimico Sodium chloride
Punto di fusione 801°C
CAS 7647-14-5
Quantità 500 g
Imballaggio PLASTIC
Formula molecolare ClNa
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC Name sodium chloride
Molecular Weight (g/mol) 58.44