Learn More
Sodium Chloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10598630 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10598630
Marca: Fisher Chemical S/3120/63
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Punti di ebollizione 1461°C
Punto di fusione 801°C
Colore White
pH 5.0 to 8.0
Forma fisica Solid
Quantità 3 kg
IUPAC Name sodium chloride
Peso formulazione 58.44g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1mmHg 865