Learn More
Sodium Chloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10616082 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10616082 500 g 500g
10598630 3 kg 3kg
10356340 5 kg 5kg
10112640 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10616082 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/3120/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.60€
    18.60€ / 500g
    Risparmia 3.00€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Punti di ebollizione 1461°C
Punto di fusione 801°C
Colore White
pH 5.0 to 8.0
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
IUPAC Name sodio; cloruro
Peso formulazione 58.44g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1mmHg 865