Learn More
Sodium Chloride, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10123443
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Poly Pail
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10123443 10 kg Poly Pail 10kg
10316943 1 kg Flacone in polietilene 1kg
10553515 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10123443 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP35810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    90.90€ / 10kg
    Risparmia 15.10€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7647-14-5 | Molecular Formula: ClNa | Molecular Weight: 58.44 g/mol
Sodium Chloride
Sodium Chloride is a main component of many electrophoresis and molecular biology buffers and media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Punti di ebollizione 1461°C
Materiale o nome chimico Sodium Chloride
Punto di fusione 801°C
Colore White
pH 5.0 to 8.0
Forma fisica Solid
Quantità 10 kg
Identificazione Pass Test
Imballaggio Poly Pail
Pressione del vapore 1mmHg at 440°C
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Note percentuale saggio (Dry Basis) >99.5%
Densità 2.165 g/cm³
Indice di Merck 15, 8734
IUPAC Name sodio; cloruro
Peso formulazione 58.44
Percent Purity ≥99.0%
Grado Ungraded