Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Chloride |
| CAS | 7647-14-5 |
| Forma fisica | Granules |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | ClNa |
| Numero MDL | MFCD00003477 |
| Sinonimo | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
| InChI Key | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].[Cl-] |
| IUPAC Name | sodium chloride |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium Chloride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride