Specifica
| Punti di ebollizione | 1461°C |
| Punto di fusione | 801°C |
| CAS | 7647-14-5 |
| Colore | White |
| pH | 5.0 to 8.0 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | ClNa |
| Numero MDL | MFCD00003477 |
| Sinonimo | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
| Vedi altri risultati |