Learn More
Sodium chloride, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
ClNa, CAS Number-7647-14-5, salt, sodium chloride nacl, halite, common salt, table salt, sodium chloride, dendritis, saline, purex, rock salt, 5kg, 1461 deg.C, CHEBI:26710, White, 58.44g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, sodium;chloride, 801 deg.C, 3477, Plastic powder jar, 5.0 to 8.0, Solid, 5234
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1461°C |
| Punto di fusione | 801°C |
| CAS | 7647-14-5 |
| Colore | White |
| pH | 5.0 to 8.0 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 5 kg |
| Formula molecolare | ClNa |
| Numero MDL | MFCD00003477 |
| Sinonimo | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
| Vedi altri risultati |