Learn More
Sodium chloride, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11904061 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11904061 5 kg Recipiente per polveri in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11904061 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/3161/65
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
ClNa, CAS Number-7647-14-5, salt, sodium chloride nacl, halite, common salt, table salt, sodium chloride, dendritis, saline, purex, rock salt, 5kg, 1461 deg.C, CHEBI:26710, White, 58.44g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, sodium;chloride, 801 deg.C, 3477, Plastic powder jar, 5.0 to 8.0, Solid, 5234 | CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
ClNa, CAS Number-7647-14-5, salt, sodium chloride nacl, halite, common salt, table salt, sodium chloride, dendritis, saline, purex, rock salt, 5kg, 1461 deg.C, CHEBI:26710, White, 58.44g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, sodium;chloride, 801 deg.C, 3477, Plastic powder jar, 5.0 to 8.0, Solid, 5234
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 1461°C
Punto di fusione 801°C
CAS 7647-14-5
Colore White
pH 5.0 to 8.0
Forma fisica Solid
Quantità 5 kg
Formula molecolare ClNa
Numero MDL MFCD00003477
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC Name sodium chloride
Molecular Weight (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Peso formulazione 58.44g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1mmHg 865