Learn More
Sodium chloride, pure, ca. 26% solution in water
Codice prodotto. 10710945 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10710945 1 L Glass bottle 1L
10370244 2.5 L Glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10710945 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 387640010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.20€
    25.40€ / 1L
    Risparmia 1.80€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7647-14-5 ∣ ClNa ∣ 58.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium chloride
CAS 7647-14-5, 7732-18-5
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.202
Densità 1.2020g/mL
Formula molecolare ClNa
Formula lineare NaCl
Numero MDL MFCD00003477
Indice di Merck 15,8734
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC Name sodio; cloruro
Molecular Weight (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Peso formulazione 58.44
Percent Purity ∼26%
Grado Pure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 to 28%