Learn More
Sodium chloride, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Solstice
Codice prodotto. 15623410
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
500g
5kg
pezzi 4
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15623410 1 kg 1kg
15663410 500 g 500g
15693410 6 x 500 g pezzi 6
15673410 5 kg 5kg
15683410 6 x 1 kg pezzi 6
15653410 4 x 5 kg pezzi 4
15633410 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15623410 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 314341KG
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Chloride
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forma fisica Crystalline Solid
Quantità 1 kg
Formula lineare NaCl
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Informazioni di solubilità Soluble in water, 100mg/mL
IUPAC Name sodio; cloruro
Peso formulazione 58.44g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado ACS/puriss. p.a.
Identificativo prodotto
  • Sodium chloride