Learn More
Sodium Chloride solution 1mol/L, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12903614 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12903614 1000 mL Bottle 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12903614 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore VL 293 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    121.22€ / 1000mL
    Risparmia 7.78€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Chloride
CAS 7647-14-5, 7732-18-5
Quantità 1000 mL
Imballaggio Bottle
Formula molecolare ClNa
Numero MDL MFCD00003477
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC Name sodium chloride
Molecular Weight (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M (1N)