Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium chlorite |
| Punto di fusione | 180.0°C to 200.0°C |
| Nota nome | Unstabilized |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 2.5 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 75% min. (Iodometry) |
| Formula molecolare | ClNaO2 |
| Formula lineare | NaClO2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium chlorite, unstabilized
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H301-Tossico se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chlorite, Disodium carbonate