Specifications
| Materiale o nome chimico | Sodium Chlorite |
| Nota nome | Anhydrous |
| CAS | 7758-19-2 |
| Forma fisica | Flakes |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | ClNaO2 |
| Sinonimo | sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf |
| InChI Key | UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [O-]Cl=O.[Na+] |
| IUPAC Name | sodium;chlorite |
| Show More |