Learn More
Sodium Chlorite (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30012661
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012661 50 g 50g
30004195 100 g 100g
30010769 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012661 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS61519050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-19-2
Formula molecolare Cl O2 . Na
Molecular Weight (g/mol) 90.4416
Sinonimo Sodium Chlorite (Technical Grade), Chlorous acid, sodium salt (1:1), Chlorous acid, sodium salt (8CI,9CI), Alcide LD, Chloro-Clean, Chloro-Clean (chlorite), Dioxychlor, Neo Silox D, Silbrite 25, Silbrite 80, Sodium chlorite, Textone
IUPAC Name sodium;chlorite
SMILES [Na+].[O-]Cl=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Chlorite
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/ClHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Peso formulazione 89.9485