Learn More
Sodium chloroacetate, 98%
Codice prodotto. 11359216
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Dimensione della confezione:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11359216 10,000 g 10000g
11413980 250 g 250g
11489523 500 g 500g
11499523 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11359216 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12379.0C
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | 116.476 g/mol
Sodium chloroacetate is used to prepare dyes and active pharmaceutical ingredients. It is also used as an odor agent, surface active agent and viscosity adjustor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium chloroacetate is used to prepare dyes and active pharmaceutical ingredients. It is also used as an odor agent, surface active agent and viscosity adjustor.
Solubility
Soluble in water, ether, chloroform, benzene and alcohol.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3926-62-3
Formula molecolare C2H2ClNaO2
Molecular Weight (g/mol) 116.476
Numero MDL MFCD00002684
InChI Key FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloroacetate, chloroacetic acid sodium salt, monoxone, acetic acid, chloro-, sodium salt, dow defoliant, sodium monochloroacetate, smca, sodium monochloracetate, caswell no. 755a, chloroctan sodny czech
PubChem CID 23665759
IUPAC Name sodium;2-chloroacetate
SMILES C(C(=O)[O-])Cl.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium chloroacetate
Punto di fusione ∼199°C (decomposition)
pH 6
Punto d'infiammabilità 270°C (518°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Odore Characteristic
Formula lineare ClCH2CO2Na
Quantità 10,000 g
Numero UN UN2659
Beilstein 3597157
Indice di Merck 14,2112
Informazioni di solubilità Soluble in water,ether,chloroform,benzene and alcohol.
Peso formulazione 116.48
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium chloroacetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloroacetate