Learn More
Sodium chromate, anhydrous, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number 11498823
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
7775-11-3
ClNaO3
106.44
MFCD00003484
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
516902
CHEBI:65242
[Na+].[O-][Cl](=O)=O
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
7775-11-3
ClNaO3
106.44
MFCD00003484
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
516902
CHEBI:65242
[Na+].[O-][Cl](=O)=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Sodium chromate anhydrous is used as a corrosion inhibitor in the petroleum industry, wood preservative and dyeing auxiliary in the textile industry. It is also used to prepare pigments for paints and inks. It also finds use in pharmaceuticals to determine red blood cell volume. In synthetic chemistry, it is utilized as an oxidant to convert primary alcohols and secondary alcohols to carboxylic acids and ketones respectively.
Solubility
Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with combustible materials and reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Sodium chromate
Punto di fusione 792°C
Nota nome Anhydrous
Quantità 100 g
Numero UN UN3288
Indice di Merck 14,8601
Sinonimo sodium chromate
Informazioni di solubilità Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol.
IUPAC Name disodium dioxochromiumbis(olate)
Peso formulazione 161.97
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.72