Learn More
Sodium chromate tetrahydrate, Reagent Grade
Codice prodotto. 11396808
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396808 250 g 250g
11386808 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11396808 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013453.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
For Use As Corrosion Inhibitor, in Pigment Manufacture ∣ CAS: 10034-82-9 ∣ CrH8Na2O8 ∣ 234.032 g/mol
Corrosion inhibitor, pigment manufactureSodium chromate tetrahydrate is used as a corrosion inhibitor, wood preservative and an auxiliary in textile industry. It serves as an oxidant, which is used to prepare carboxylic acids and ketones from primary and secondary alcohols respectively. Further, it is used as a starting material to prepare other chromium compounds and as a catalyst in organic synthesis especially pharmaceuticals and agro chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-82-9
Formula molecolare CrH8Na2O8
Molecular Weight (g/mol) 234.032
Numero MDL MFCD00149167
InChI Key AVHUVTPOXZEIRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium chromate tetrahydrate, cro4.2na.4h2o, acmc-20ajol, disodium chromate tetrahydrate, ksc492q3d, disodium chromate 2-tetrahydrate, sodium chromate tetrahydrate, reagent grade, sodium chromate tetrahydrate, p.a
PubChem CID 22146515
IUPAC Name disodium;dioxido(dioxo)chromium;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium chromate tetrahydrate
Colore Yellow
Forma fisica Crystals
Quantità 250 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto Yellow crystalline
Densità 2.73 g/cm3
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 234.04 (161.97 Anhydrous)
Grado Reagent