Learn More
Sodium citrate dihydrate, 99%, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11406671 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11406671 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11406671 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219486894
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium citrate dihydrate
Nota nome For ACS analysis
CAS 4-3-6132
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula molecolare C6H9Na3O9
Numero MDL MFCD00150031
Sinonimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
InChI Key NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC Name trisodio; 2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato; diidrato
Molecular Weight (g/mol) 294.10
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Peso formulazione 294.1