Learn More
Sodium Citrate, Dihydrate, Granular, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15568154 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15568154 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15568154 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 364901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.17€
    136.55€ / 500g
    Risparmia 13.62€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 4-3-6132
Formula molecolare C6H9Na3O9
Molecular Weight (g/mol) 294.10
InChI Key NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC Name trisodio; 2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato; diidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Citrate
Nota nome Dihydrate
Forma fisica Granules
Quantità 500 g
Peso formulazione 294.1
Percent Purity 99.0% to 100.5%
Grado FCC/USP
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.70kg