Learn More
Sodium Citrate Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30413941
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30413941 100 g -
30410726 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30413941 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS615210100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6132-04-3
Formula molecolare C6H5O7.3Na.2H2O
Molecular Weight (g/mol) 294.1
Sinonimo Sodium citrate, Trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, hydrate (1:3:2), 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate (9CI), Citric acid, trisodium salt, dihydrate (8CI), N 1560, Sodium citrate dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
IUPAC Name trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Citrate Dihydrate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Peso formulazione 293.994
Percent Purity >95%