Learn More
Sodium Citrate, TRC
Codice prodotto. 30134117
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134117 500 g 500g
30006830 10 g 10g
30005014 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134117 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS655008500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-04-2
Formula molecolare C6H5Na3O7
Molecular Weight (g/mol) 258.07
Sinonimo 2-Hydroxy-1,2,3-propanenetricarboxylic Acid Trisodium Salt Dihydrate, 2-Hydroxy-,1,2,3-propanetricarboxylic Acid Trisodium Salt (9CI), Citric Acid, Trisodium Salt (8CI), Sodium Citrate (Na3C6H5O7) (7CI);2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid Trisodium Salt, 331iii, Citnatin, Citra-lock, Citreme, Citrosodina, Citrosodine, Cystemme, Ional, Natrocitral, P3, Sodium citrate Anhydrous, Trisodium Citrate, Unifine P 3, Urisal
IUPAC Name trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Citrate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
Peso formulazione 257.9728
Percent Purity >95%