Learn More
Sodium copper chlorophyllin B, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472389
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472389 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16472389 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB2226
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Sodium copper chlorophyllin B exerts antiviral activities against Influenza virus and HIV with IC50s of 50 to 100 μM for both of them.
Sodium copper chlorophyllin B exerts antiviral activities against Influenza virus and HIV with IC50s of 50 to 100 μM for both of them.
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium copper chlorophyllin B
Forma fisica Solid
CAS 28302-36-5
Colore Black
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C34H29CuN4Na3O7
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Informazioni di solubilità H2O : 10 mg/mL (13.55 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.67 mg/mL (9.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])CC1=C(C(C(O[Na])=O)=C(C)C2=CC3=[N]4C(C(C=O)=C3CC)=CC5=C(C=C)C(C)=C6[N-]75)[N-]2[Cu+2]47[N](C8=C6)=C1C(C8C)CCC(O[Na])=O
Molecular Weight (g/mol) 738.13
Peso formulazione 738.13
Grado Research
Research purposes only