Learn More
R&D Systems™ Sodium Cromoglicate
Codice prodotto. 18771839
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18771839 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18771839 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6424/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Promotes ESCs/iPSCs differentiation into pancreatic endocrine islet cells
Sodium Cromoglicate is a promotes transformation ESCs/iPSCs into pancreatic endocrine islet cells. Facilitates differentiation from endocrine precursors. Also inhibits mast cell degranulation and histamine release. Antiasthmatic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid] disodium salt
CAS 15826-37-6
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C23H14Na2O11
Peso formulazione Observed MW: 512.33