Learn More
Sodium Cromoglicate EP Impurity A, Mikromol™
Codice prodotto. 30051187
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051187 25 mg 25mg
30050106 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051187 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0039.030025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sodium Cromoglicate EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone)
CAS 699-83-2
Nomi componenti o analita 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H8 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Sodium Cromoglicate Imp. A (EP), 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2',6'-Dihydroxyacetophenone, Sodium Cromoglicate Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
SMILES CC(=O)c1c(O)cccc1O
IUPAC Name 1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Quantità 25 mg
Peso formulazione 152.0473 g/mol